Isoforondiisokyanát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát
L13759.06
L13759.36
L13759.22
L13759.06EA
972
CZK
L13759.06
L13759.36
L13759.22
Isoforondiisokyanát 98%
Isoforondiisokyanát
Purity: 98%
CAS No.: 4098-71-9
Molecular Formula: C12H18N2O2
Formula Weight: 222.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: -60°
Boiling Point: 153°/10mm
Beilstein Reference: 2726467
UN No.: 2290
MDL No.: MFCD00064956
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Bod varu: 153 °C (10 mmHg) Bod tání: –60 °C Hustota: 1,061 Bod vzplanutí: 163 °C (325 °F) |
MDL Number:
MFCD00064956 CAS číslo: 4098-71-9 EINECS: 223-861-6 UN: 2290 ADR: 6.1,III |