Tisk…
Isoforondiisokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18586.0250 8.18586.1000
8.18586.0250EA 1830 CZK
8.18586.0250 8.18586.1000
Isoforondiisokyanát, Sigma-Aldrich®
Isoforondiisokyanát
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
MDL Number: MFCD00064956
CAS číslo: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
UN: 2290
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.015 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 222.29 g/mol
Boiling Point 158 - 159 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.0004 hPa (20 °C)
Flash Point 155 °C
Refractive Index 1.482 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 4.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
Hill Formula C12H18N2O2