Tisk…
Fenol 99,0, Crystalline, Ultra Pure Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
0126-100GEA 4690 CZK
0126-100G 0126-500G
Fenol 99,0, Crystalline, Ultra Pure Grade
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94.11
Bod varu: 181.7
Bod tání: 40.8
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy Metals (as Pb) <0.01 %
Melting Point 40-41°C
Moisture (KF) <= 0.5 %
pH (Saturated) @25C Reported
Purity >=99.0%