Tisk…
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
292290050 292290250
ACRO292290050EA 4890 CZK
ACRO292290050 ACRO292290250
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Vzorec: C₆H₁₁NSSi
Bod varu: 53…55 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066274
CAS číslo: 79265-30-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %