2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21903.14
B21903.06
B21903.14EA
22790
CZK
B21903.14
B21903.06
2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥97%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Purity: 97%
CAS No.: 79265-30-8
Molecular Formula: C6H11NSSi
Formula Weight: 157.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.4970
Boiling Point: 53-55°/10mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066274
Vzorec:
C₆H₁₁NSSi Bod varu: 53…55 °C (10 mmHg) Hustota: 0,985 Bod vzplanutí: 57 °C (135 °F) |
MDL Number:
MFCD00066274 CAS číslo: 79265-30-8 ADR: 3,III |