Tisk…
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27203.06 H27203.03
H27203.06EA 10260 CZK
H27203.06 H27203.03
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 54045-76-0 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.03 Melting Point: 181-183° MDL No.: MFCD04115730
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115730
CAS číslo: 54045-76-0