Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
57457-1KG-F 57457-100G-F
SIAL57457-1KG-FEA 20710 CZK
SIAL57457-1KG-F SIAL57457-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₄S
MDL Number: MFCD06798197
CAS číslo: 262297-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III