Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27336.06 H27336.18
H27336.06EA 1980 CZK
H27336.06 H27336.18
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 342789-81-5 Molecular Formula: C9H18N2O3S Formula Weight: 234.32 Flash Point: 119°(246°F) Melting Point: 75-80° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD06798173
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₃S
Bod tání: 75…80 °C
Bod vzplanutí: 119 °C (246 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798173
CAS číslo: 342789-81-5
UN: 3261
ADR: 8,III