Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
07424-50G-F 07424-5G-F
SIAL07424-50G-FEA 17680 CZK
SIAL07424-50G-F SIAL07424-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanate
Vzorec: C₇H₁₁N₃S
MDL Number: MFCD06798182
CAS číslo: 331717-63-6