1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
00738-50G-F
00738-5G-F
SIAL00738-50G-FEA
25210
CZK
SIAL00738-50G-F
SIAL00738-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₇H₁₁F₃N₂O₃S |
MDL Number:
MFCD00210008 CAS číslo: 145022-44-2 |