Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
711756-100G 711756-1KG
SIAL711756-100GEA 9400 CZK
SIAL711756-100G SIAL711756-1KG
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MW: 260,24 g/mol
MDL Number: MFCD00210008
CAS číslo: 145022-44-2