1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
711756-100G
711756-1KG
SIAL711756-100GEA
9770
CZK
SIAL711756-100G
SIAL711756-1KG
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₇H₁₁F₃N₂O₃S |
MDL Number:
MFCD00210008 CAS číslo: 145022-44-2 |