1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
04367-250G
04367-50G
04367-5G
SIAL04367-250GEA
39640
CZK
SIAL04367-250G
SIAL04367-50G
SIAL04367-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₇H₁₁F₃N₂O₃S |
MDL Number:
MFCD00210008 CAS číslo: 145022-44-2 |