Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
04367-250G 04367-50G 04367-5G
SIAL04367-250GEA 39640 CZK
SIAL04367-250G SIAL04367-50G SIAL04367-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MDL Number: MFCD00210008
CAS číslo: 145022-44-2