1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
76420-25G-F
76420-5G-F
SIAL76420-25G-FEA
12870
CZK
SIAL76420-25G-F
SIAL76420-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₉H₁₅F₃N₂O₃S MW: 288,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD03427620 CAS číslo: 174899-66-2 |