Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
76420-25G-F 76420-5G-F
SIAL76420-25G-FEA 12870 CZK
SIAL76420-25G-F SIAL76420-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
MW: 288,29 g/mol
MDL Number: MFCD03427620
CAS číslo: 174899-66-2