1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
L19765.04
L19765.09
L19765.04EA
1340
CZK
L19765.04
L19765.09
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 174899-66-2
Molecular Formula: C9H15F3N2O3S
Formula Weight: 288.29
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 16°
MDL No.: MFCD03427620
Vzorec:
C₉H₁₅F₃N₂O₃S MW: 288,29 g/mol Bod tání: 16 °C Hustota: 1,295 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03427620 CAS číslo: 174899-66-2 |