Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
711772-100G 711772-1KG
SIAL711772-100GEA 9900 CZK
SIAL711772-100G SIAL711772-1KG
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
MW: 288,29 g/mol
MDL Number: MFCD03427620
CAS číslo: 174899-66-2