Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
51059-1KG-F 51059-100G-F
SIAL51059-1KG-FEA 22800 CZK
SIAL51059-1KG-F SIAL51059-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminate
Vzorec: C₆H₁₁AlCl₄N₂
MW: 279,96 g/mol
CAS číslo: 80432-05-9