2-Chloro-6-methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Chloro-6-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methoxybenzo[d]thiazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
667331-1G
667331-5G
SIAL667331-1GEA
6650
CZK
SIAL667331-1G
SIAL667331-5G
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
Vzorec:
C₈H₆ClNOS MW: 199,66 g/mol |
MDL Number:
MFCD00671510 CAS číslo: 2605-14-3 |