Tisk…
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methoxybenzo[d]thiazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
667331-1G 667331-5G
SIAL667331-1GEA 6650 CZK
SIAL667331-1G SIAL667331-5G
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
Vzorec: C₈H₆ClNOS
MW: 199,66 g/mol
MDL Number: MFCD00671510
CAS číslo: 2605-14-3