2-Chloro-6-fluorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
667358-1G
667358-5G
SIAL667358-1GEA
4120
CZK
SIAL667358-1G
SIAL667358-5G
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Vzorec:
C₇H₃ClFNS MW: 187,62 g/mol |
MDL Number:
MFCD04448822 CAS číslo: 399-74-6 |