Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
667358-1G 667358-5G
SIAL667358-1GEA 4120 CZK
SIAL667358-1G SIAL667358-5G
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₃ClFNS
MW: 187,62 g/mol
MDL Number: MFCD04448822
CAS číslo: 399-74-6