2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32383.03
H32383.06
H32383.03EA
2370
CZK
H32383.03
H32383.06
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 399-74-6
Molecular Formula: C7H3ClFNS
Formula Weight: 187.62
Melting Point: 89-93°
MDL No.: MFCD04448822
Vzorec:
C₇H₃ClFNS Bod tání: 89…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04448822 CAS číslo: 399-74-6 |