2-(4-Fluorophenyl)indole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13255.03
A13255.06
A13255.03EA
851
CZK
A13255.03
A13255.06
2-(4-Fluorophenyl)indole ≥99%
2-(4-Fluorophenyl)indole
Purity: 99%
CAS No.: 782-17-2
Molecular Formula: C14H10FN
Formula Weight: 211.24
Odour: Odourless
Melting Point: 186-191°
Beilstein Reference: 744766
MDL No.: MFCD00068178
Vzorec:
C₁₄H₁₀FN MW: 211.24 Bod tání: 186…191 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068178 CAS číslo: 782-17-2 |