2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12920.03
A12920.06
A12920.03EA
1940
CZK
A12920.03
A12920.06
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 1868-88-8
Molecular Formula: C14H9ClFN
Formula Weight: 245.69
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00068179
Vzorec:
C₁₄H₉ClFN Bod tání: 170…173 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068179 CAS číslo: 1868-88-8 |