2-(4-Chlorophenyl)indole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13638.06
A13638.03
A13638.06EA
3640
CZK
A13638.06
A13638.03
2-(4-Chlorophenyl)indole ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 1211-35-4
Molecular Formula: C14H10ClN
Formula Weight: 227.70
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00047159
Vzorec:
C₁₄H₁₀ClN Bod tání: 205…207 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047159 CAS číslo: 1211-35-4 |