Tisk…
Serotonin hydrochloride 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
215021000 215025000
ACRO215021000EA 5230 CZK
ACRO215021000 ACRO215025000
Serotonin hydrochloride 97+%
Serotonin hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012686
CAS číslo: 153-98-0
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2.5 % (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Appearance of solution colorless to light yellow