Tryptamine hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11030.09
A11030.18
A11030.09EA
3030
CZK
A11030.09
A11030.18
Tryptamine hydrochloride ≥98%
Tryptamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 343-94-2
Molecular Formula: C10H12N2.HCl
Formula Weight: 196.68
Melting Point: 252-255°
Beilstein Reference: 3568419
Merck Reference: 14,9796
MDL No.: MFCD00012682
Vzorec:
C₁₀H₁₃ClN₂ Bod tání: 252…255 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012682 CAS číslo: 343-94-2 EINECS: 206-446-4 Merck Index: 14,9796 |