Tisk…
Indol-3-ylacetonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
156650250 156650050
ACRO156650250EA 4010 CZK
ACRO156650250 ACRO156650050
Indol-3-ylacetonitrile 97%
Indol-3-ylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Bod varu: 156…160 °C (,2 mmHg)
Bod tání: 35…37 °C
Bod vzplanutí: 206 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005628
CAS číslo: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6110 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 4.5