Tisk…
Indol-3-ylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
129453-25G 129453-5G
SIAL129453-25GEA 3940 CZK
SIAL129453-25G SIAL129453-5G
Indol-3-ylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Indol-3-ylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₂
MDL Number: MFCD00005628
CAS číslo: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III