Tisk…
1-Boc-5-methoxyindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: tert-Butyl 5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate, N-Boc-5-methoxyindole
M-Clarity™ quality level = MQ100
680613-10G 680613-1G
SIAL680613-10GEA 12870 CZK
SIAL680613-10G SIAL680613-1G
1-Boc-5-methoxyindole, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-methoxyindole
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
MDL Number: MFCD08272248
CAS číslo: 99275-47-5