1-Boc-5-methoxyindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
tert-Butyl 5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate, N-Boc-5-methoxyindole
M-Clarity™ quality level = MQ100
680613-10G
680613-1G
SIAL680613-10GEA
12870
CZK
SIAL680613-10G
SIAL680613-1G
1-Boc-5-methoxyindole, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-methoxyindole
Vzorec:
C₁₄H₁₇NO₃ MW: 247,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD08272248 CAS číslo: 99275-47-5 |