Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 1H-indole-5-carboxylate
L16228.06
L16228.03
L16228.06EA
4640
CZK
L16228.06
L16228.03
Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Methyl indole-5-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 474256
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Bod tání: 123…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153023 CAS číslo: 1011-65-0 |