Tisk…
Ethyl indole-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E32800-25G E32800-5G
SIALE32800-25GEA 7660 CZK
SIALE32800-25G SIALE32800-5G
Ethyl indole-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00005609
CAS číslo: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4