Tisk…
3-Acetoxyindole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Indolyl Acetate, Indoxyl acetate, 3-Indoxyl acetate, 3-Indolyl acetate
156660010 156660050
ACRO156660010EA 2070 CZK
ACRO156660010 ACRO156660050
3-Acetoxyindole 97%
3-Acetoxyindole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014561
CAS číslo: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %