1-Boc-5-bromoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-Boc-5-bromoindole, 5-Bromo-1-tert-butoxycarbonylindole, tert-Butyl 5-bromo-1H-indole-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
557749-25G-A
557749-5G-A
SIAL557749-25G-AEA
20400
CZK
SIAL557749-25G-A
SIAL557749-5G-A
1-Boc-5-bromoindole, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-bromoindole
Vzorec:
C₁₃H₁₄BrNO₂ MW: 296,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD02090067 CAS číslo: 182344-70-3 |