Tisk…
1-Boc-5-bromoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Boc-5-bromoindole, 5-Bromo-1-tert-butoxycarbonylindole, tert-Butyl 5-bromo-1H-indole-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
557749-25G-A 557749-5G-A
SIAL557749-25G-AEA 20400 CZK
SIAL557749-25G-A SIAL557749-5G-A
1-Boc-5-bromoindole, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-bromoindole
Vzorec: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296,16 g/mol
MDL Number: MFCD02090067
CAS číslo: 182344-70-3