Tisk…
3-Methyloxindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methyl-2-oxindole
M-Clarity™ quality level = MQ100
493937-25G 493937-5G
SIAL493937-25GEA 4230 CZK
SIAL493937-25G SIAL493937-5G
3-Methyloxindole, Sigma-Aldrich®
3-Methyloxindole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
MDL Number: MFCD04037370
CAS číslo: 1504-06-9