Tisk…
6-Chlorooxindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
636215-25G 636215-5G
SIAL636215-25GEA 7460 CZK
SIAL636215-25G SIAL636215-5G
6-Chlorooxindole, Sigma-Aldrich®
6-Chlorooxindole
Vzorec: C₈H₆ClNO
MDL Number: MFCD00209962
CAS číslo: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5