6-Chlorooxindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Chloro-2-oxindole
M-Clarity™ quality level = MQ100
636215-25G
636215-5G
SIAL636215-25GEA
7180
CZK
SIAL636215-25G
SIAL636215-5G
6-Chlorooxindole, Sigma-Aldrich®
6-Chlorooxindole
Vzorec:
C₈H₆ClNO MW: 167,59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00209962 CAS číslo: 56341-37-8 EINECS: 421-330-5 |