Tisk…
6-Chlorooxindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19674.06 A19674.14 A19674.22
A19674.06EA 745 CZK
A19674.06 A19674.14 A19674.22
6-Chlorooxindole ≥98%
6-Chlorooxindole
Purity: 98% CAS No.: 56341-37-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00209962
Vzorec: C₈H₆ClNO
Bod tání: 195…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209962
CAS číslo: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5