Tisk…
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19210.06 A19210.14
A19210.06EA 5600 CZK
A19210.06 A19210.14
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on ≥98%
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Purity: 98% CAS No.: 17630-75-0 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 196-200° MDL No.: MFCD00191927
Vzorec: C₈H₆ClNO
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191927
CAS číslo: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9