Tisk…
1-Benzyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B29806-100G B29806-25G
SIALB29806-100GEA 2150 CZK
SIALB29806-100G SIALB29806-25G
1-Benzyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-4-piperidone
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
MDL Number: MFCD00006192
CAS číslo: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4