Tisk…
1-Benzyl-4-piperidone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
106131000 106132500
ACRO106131000EA 3280 CZK
ACRO106131000 ACRO106132500
1-Benzyl-4-piperidone 99%
1-Benzyl-4-piperidone
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Bod varu: 133…135 °C (7 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006192
CAS číslo: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens Passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g