1-Benzyl-4-piperidone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12390.22
A12390.14
A12390.36
A12390.22EA
2950
CZK
A12390.22
A12390.14
A12390.36
1-Benzyl-4-piperidone ≥98%
1-Benzyl-4-piperidone
Purity: 98+%
CAS No.: 3612-20-2
Molecular Formula: C12H15NO
Formula Weight: 189.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO Bod varu: 248 °C Hustota: 1,059 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00006192 CAS číslo: 3612-20-2 EINECS: 222-782-4 |