Tisk…
Trimethylsilyl isocyanate 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
224730050 224730250
ACRO224730050EA 1920 CZK
ACRO224730050 ACRO224730250
Trimethylsilyl isocyanate 94%
Trimethylsilyl isocyanate
Vzorec: C₄H₉NOSi
Bod tání: –49 °C
Bod vzplanutí: –2 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00001993
CAS číslo: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
UN: 2478
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %