Fenol 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
149340010
149340500
149340025
149340051
149340010.EA
3120
CZK
149340010.
149340500.
149340025.
149340051.
Fenol 99%, extra pure
Fenol
Vzorec:
C₆H₅OH Bod varu: 182 °C (760 mmHg) Bod tání: 39…42 °C Hustota: 1,07 g/cm³ Bod vzplanutí: 79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS číslo: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II REACH: 01-2119471329-32 Merck Index: 12,07390 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Crystals or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 42 °C |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |