Tisk…
Ethyl piperazine-1-carboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
118870250 118871000 118872500
ACRO118870250EA 1250 CZK
ACRO118870250 ACRO118871000 ACRO118872500
Ethyl piperazine-1-carboxylate 99%
Ethyl piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 273 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005964
CAS číslo: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %