Tisk…
1-Boc-piperazine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
L13363.06 L13363.14 L13363.03
L13363.06EA 4260 CZK
L13363.06 L13363.14 L13363.03
1-Boc-piperazine ≥99%
1-Boc-piperazine
Purity: 99% CAS No.: 57260-71-6 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 879985
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075265
CAS číslo: 57260-71-6