Tisk…
1-Boc-piperazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
367280050 367280250
ACRO367280050EA 5340 CZK
ACRO367280050 ACRO367280250
1-Boc-piperazine 97%
1-Boc-piperazine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25
Bod tání: 43…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075265
CAS číslo: 57260-71-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %