Tisk…
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
343536-1G 343536-25G 343536-5G
SIAL343536-1GEA 1730 CZK
SIAL343536-1G SIAL343536-25G SIAL343536-5G
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
1-Boc-piperazine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
MDL Number: MFCD00075265
CAS číslo: 57260-71-6