Tisk…
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
15502-25G 15502-5G
SIAL15502-25GEA 11720 CZK
SIAL15502-25G SIAL15502-5G
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
1-Boc-piperazine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
MDL Number: MFCD00075265
CAS číslo: 57260-71-6