Tisk…
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
376490010 376490050
ACRO376490010EA 3630 CZK
ACRO376490010 ACRO376490050
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658929
CAS číslo: 134615-24-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)